Capillary pipettes, disposable, ringcaps®
Fournisseur: Roth Carl
A764.1 A767.1
ROTHA764.1EA 133.95 EUR InStock
ROTHA764.1 ROTHA767.1
Capillary pipettes, disposable, ringcaps®
Pipettes Capillaires pour hématocrites
Borosilicate glass 3.3. These disposable capillary pipettes are autoclavable and come with a certificate of conformity.
  • Not heparinised
  • With ring mark
  • Tolerance to 5 µl 0,3%, 0,25%
  • Variation coefficient to 5 µl 0,60 %, from 10 µl 0,50%
Certifications: DIN ISO 7550; CE marked according to IVD 98/79 EG.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité