Les colonnes de chromatographie liquide haute vitesse et haute performance Ascentis® Express C18 sont basées sur la conception de particules Fused-Core® hautement efficace.
La particule Fused-Core® est une fine coque poreuse de silice de haute pureté entourant un noyau de silice solide. Cette conception de particule présente une efficacité de colonne très élevée en raison des chemins de diffusion peu profonds dans la coque poreuse de 0,5 µm d'épaisseur et de la taille globale très uniforme des particules.
La phase stationnaire diméthyloctadécyle densément liée et largement coiffée en extrémité d'Ascentis Express 5 μm C18 fournit un remplissage stable en phase inverse qui peut être utilisé pour les composés basiques, acides ou neutres.
Un pack de validation Ascentis® Express C18 permet de démontrer facilement la reproductibilité de la méthode sur trois lots différents. Le pack de validation contient un kit avec trois colonnes - une de chacun des trois lots de phase liée. Et avec les colonnes Ascentis Express, vous pouvez être assuré que les trois colonnes répondront à vos attentes.
Information de livraison: Supplied with column test certificate inside the box.