Colonnes HPLC, Ascentis® Express RP-Amide, Supelco®
Fournisseur: Merck
53910-U 53911-U 53912-U 53913-U 53914-U 53915-U 53916-U 53917-U 53918-U 53919-U 53921-U 53922-U 53923-U 53929-U 53931-U 53514-U 53516-U 53519-U 53797-U 50732-U 50733-U 50734-U 50735-U 50737-U 50739-U 50747-U 50749-U 50751-U 50752-U 50753-U 50758-U 50759-U 50767-U 50768-U 50769-U 50773-U 50774-U 50775-U 50776-U 50777-U 50779-U 51567-U 51568-U 51569-U 51571-U 51576-U 51577-U 51582-U 51583-U 51588-U 51589-U 51594-U 51595-U
53910-UEA 481 EUR InStock
53910-U 53911-U 53912-U 53913-U 53914-U 53915-U 53916-U 53917-U 53918-U 53919-U 53921-U 53922-U 53923-U 53929-U 53931-U 53514-U 53516-U 53519-U 53797-U 50732-U 50733-U 50734-U 50735-U 50737-U 50739-U 50747-U 50749-U 50751-U 50752-U 50753-U 50758-U 50759-U 50767-U 50768-U 50769-U 50773-U 50774-U 50775-U 50776-U 50777-U 50779-U 51567-U 51568-U 51569-U 51571-U 51576-U 51577-U 51582-U 51583-U 51588-U 51589-U 51594-U 51595-U
Colonnes HPLC, Ascentis® Express RP-Amide, Supelco®
Colonnes pour chromatographie
La phase Ascentis® Express RP-Amide offre une sélectivité alternative en phase inverse, une forme de pics améliorée pour les composés basiques, une compatibilité avec les phases 100% aqueuses et une compatibilité LC-MS. Elle assure une sélectivité accrue pour les composés polaires, notamment pour ceux pouvant agir comme donneurs de liaison hydrogène.
Cette conception de particules présente une efficacité de colonne très élevée en raison des chemins de diffusion peu profonds dans la coque poreuse de 0,4 μm d'épaisseur. La phase stationnaire polaire à base d'amide, à liaison en une étape et à capuchon terminal, d'Ascentis Express RP-Amide fournit un remplissage de phase inversé stable avec un caractère hydrophobe réduit.
Ascentis Express RP-Amide peut être utilisé pour les composés basiques, acides ou neutres avec une sélectivité orthogonale à partir de C18 ou C8.
Information de livraison: Livré avec certificat de test de colonne à l'intérieur de la boîte.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité