Transport boxes, Biotainer
Fournisseur: E3 Cortex
3BIO000924 3BIO000919
CORT3BIO000924EA 412 EUR InStock
CORT3BIO000924 CORT3BIO000919
Transport boxes, Biotainer
Boîtes Boîtes de transport
These triple packaging designed for transporting all types of category A hazardous materials (UN 2814 / UN 2900 – class 6.2) at room temperature.
Certifications: Complies with regulation in force (IATA, IMDG, RID, ADR).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité