Trolleys for gas cylinders
Fournisseur: asecos
13265 13266
MSGA13265EA 418 EUR InStock
MSGA13265 MSGA13266
Trolleys for gas cylinders
Chariots
These trolleys in PE can be used for gas cylinders of Ø upto 320 mm.
  • With tightening strap
  • With solid rubber tires (wheel Ø 200 mm)
  • Available with support wheel
  • 80 kg load capacity
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité