Appareil de mesure pH/mV/°C, paillasse, HQd (HQ411D)
Fournisseur: Hach
HQ411D9800002 HQ411D9800012
662-1981EA 1175 EUR InStock
662-1981 665-0380
Appareil de mesure pH/mV/°C, paillasse, HQd (HQ411D)
Electrochemistry Meters pH-mètres et multi-paramètres
Cet appareil de laboratoire sophistiqué est idéal pour tester les paramètres critiques de qualité d'eau. L'appareil se connecte à des sondes intelligentes (IntelliCAL™), qui reconnaissent automatiquement le paramètre de test, l'historique d'étalonnage et les paramètres de la méthode pour réduire au minimum les erreurs et la durée de configuration. L'instrument est conçu pour résister à des années d'usage continu en laboratoire.
  • Canal d'entrée unique pour pH, ORP, mV et température : à utiliser avec n'importe quelle électrode intelligente IntelliCAL™ de pH ou d'ORP
  • Interface utilisateur simple qui ne requiert aucun manuel ni formation pour son utilisation
  • Des routines standard d'étalonnage guidé et de vérification réduisent les erreurs d'étalonnage
  • Les ports USB internes simplifient le transfert de données, les périphériques et les mises à jour logicielles, ainsi que la connexion à l'imprimante et aux claviers des ordinateurs
  • Communication et documentation entièrement conformes aux BPL
  • Écran ultra lumineux et police de grande taille pour des résultats faciles à lire
Informations de commande: instrument livré avec quatre piles, un adaptateur de courant universel, avec ou sans porte-électrode. Les électrodes IntelliCAL™ doivent être commandées séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité