Tweezers with Delrin tips
Fournisseur: Outils Rubis
OUTI49DEA 75 EUR InStock
OUTI49D
Tweezers with Delrin tips
Pinces
Stainless steel tweezers with Delrin tips. Excellent for use in Biotech applications.
  • Temperature resistant up to 115 °C
  • Very soft material, non scratching, nicking or marring
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité