Tuyaux, PharMed® BPT
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
070539-03 070539-08 070539-09 070539-14 070539-15 070539-16 070539-18 070539-19 070540-07 070540-08 070540-13 070540-15 070540-18 070539-07F 070539-09F 070539-10F 070539-12F 070539-19F 070539-13F 070539-14F 070539-15F 070539-16F 070539-18F 070540-05 070540-10 070540-11 070540-12 070540-19 070540-17 070539-03F R6524-46BPT R6501-26BPT R6502-16BPT R6502-26BPT R6503-26BPT R6504-16BPT R6504-26BPT R6506-26BPT R6508-26BPT R6508-46BPT R650E-26BPT R6510-26BPT R6512-26BPT R6512-46BPT R6516-46BPT R6520-46BPT
224-0550EA 66.1 EUR InStock
224-0550 224-0555 228-0584 224-0562 224-0563 224-0564 224-0566 224-0560 224-0534 224-0535 224-0541 224-0543 224-0546 228-1701 228-1702 228-1689 224-0159 228-1704 228-1705 228-1706 228-1690 228-1707 224-0160 224-0532 224-0537 224-0538 224-0539 224-0540 224-0545 228-0910 228-0635 224-2020 228-1680 228-4319 228-1681 228-1682 228-0634 228-4326 228-4327 224-2028 228-1684 228-4328 228-1685 228-4329 228-4330 228-0400
Tuyaux, PharMed® BPT
Tuyaux Tubes pour pompe péristaltique
Les tuyaux Pharmed® BPT sont moins perméables aux gaz et aux vapeurs que les tuyaux en silicone. ils se prêtent particulièrement aux applications de cultures cellulaires, à la fermentation, la synthèse, la séparation, la purification et au contrôle des procédés et systèmes de contrôle. Des tests indépendants montrent que les tuyaux PharMed® BPT peuvent être utilisées en toute sécurité pour des applications de cultures cellulaires sensibles.
  • Durée de vie trente fois plus longue que les tuyaux en silicone lorsqu'ils sont utilisés dans les pompes péristaltiques
  • Thermosoudables pour un accès stérile dans des systèmes fermés
  • Biocompatibilité documentée selon la norme ISO 10993 Standard
Les tuyaux PharMed® BPT présentent une très bonne résistance chimique générale et une excellente résistance aux acides, aux alcalis et à l'oxydation. Ils sont opaques à la lumière visible et aux UV ce qui contribue à protéger les liquides sensibles.
Résistance à la température:−51 à +135 °C
Dureté (Shore duromètre A): 64
Densité: 0,98
Longueur 381 mm. Distance entre les arrêts: 152 mm
Certifications: Répondent aux critères de la classe VI de l'USP et de la FDA.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité