Colonnes capillaires, HP-88
Fournisseur: Agilent Technologies
HEWL112-8837EEA 900 EUR InStock
HEWL112-8837E HEWL112-88A7 HEWL112-8867E HEWL112-8837 HEWL112-88A7E HEWL112-8837LTM HEWL112-8867
Colonnes capillaires, HP-88
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes sont conçues pour la séparation des esters méthyliques d'acides gras cis/trans (FAME).
(88% cyanopropyl)-aryl-polysiloxane, hautement polaire
Température maximale : 250/320 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité