One-piece fingertight fitting, PEEK
Fournisseur: WATERS
WATEPSL613315EA 0 EUR InStock
WATEPSL613315
One-piece fingertight fitting, PEEK
This high performance PEEK fitting will resist pressures up to 6000 psi (420 bar). The head diameter of the nut has been increased to facilitate tightening without tools.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité