Stopper, HDPE, KIMBLE®
Fournisseur: DWK Life Sciences
KIMBLE®
KIML28160R-19EA 0 EUR InStock
KIML28160R-19 SCERSP28160R-13 KIML28160R-9 KIML28160R-16
Stopper, HDPE, KIMBLE®
Bouchons Bouchons en plastique
HDPE, linear, ideal for flasks that are grounded to [ST] stopper dimensions.
  • Yellow and blue stopper with a closed bottom
  • Enlarged flange is designed to protect the neck if the glassware is tipped over
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité