Vitamin A water miscible, 1 ml = 200,000 I.U stabilisé, miscible dans l'eau, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
5.00849.9025EA 0 EUR InStock
5.00849.9025 5.00849.1000
Vitamin A water miscible, 1 ml = 200,000 I.U stabilisé, miscible dans l'eau, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., SAFC®
Vitamin A water miscible
Residues of metal catalysts or metal reagents acc. to EMEA/CHMP/SWP/4446/2000 are not likely to be present.
Corresponds PH Eur, BP
Sstabilized with BHA/BHT
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance clear, yellow, viscous liquid
Identity passes test
Miscibility with water passes test
pH-value (10 %; water) 6.5 - 7.5
Assay on vitamin A-palmitate 190000 - 230000 I.U./ml
Density (d 20 °C/ 4 °C) ca. 1.04
Microbiological test passes test
Residual solvents (Ph. Eur./ICH) excluded by production process
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité