Combination pH electrodes, Orion™ Basic
Fournisseur: Thermo Orion
9146BN 9142BN
ORIO9146BNEA 109 EUR InStock
ORIO9146BN ORIO9142BN
Combination pH electrodes, Orion™ Basic
Électrodes Électrodes pH
These pH electrodes are ideal for performing basic pH measurements quickly and reliably. Designed for use with Orion™ Russell meters.
  • Can be used with any meter with BNC input
  • For general purpose applications
Storage requirements: store in Orion pH electrode storage solution 910001.
Six months from date of purchase by buyer or 12 months from date of shipment from seller.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité