L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Settle plates, single-bagged
Fournisseur: MERCK LIFE SCIENCE
1460040020 1460020020 1460020120 1460030120
HEIP1460040020EA 74 EUR InStock
HEIP1460040020 HEIP1460020020 HEIP1460020120 HEIP1460030120
Settle plates, single-bagged
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
A wide range of ready-to-use culture media for the environmental monitoring. 90 mm LI (Long Incubation) plates for the determination of the total cell count and for the test for specified microorganisms
  • Designed for the environmental monitoring in non critical areas
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité