Rapid Translation System (RTS) modèles linéaires
Fournisseur: BIOTECHRABBIT GMBH
BR1400801 BR1401201 BR1402401 BR1402201
733-2334EA 446 EUR InStock
733-2334 733-2345 BTRABR1402401 BTRABR1402201
Rapid Translation System (RTS) modèles linéaires
Protéines expression Systèmes d'expression des protéines
Kits de génération de modèles linéaires à base de PCR.
Kit Plus de modèles linéaire RTS: pour accélérer le dépistage de modèles d'expression des protéines et des conditions
Génération rapide de plusieurs constructions
Expression efficace in vitro (E. coli et insectes)
Amorces pour balises d'affinité (balise Strep-tag II/His6-tag)
Amorces de séquence de peptides de signaux pour l'expression chez les insectes
Kit Fab de modèle linéaire RTS: kit de génération de modèle pour les kits de disulfide E. coli et les kits d'insectes; génération de modèle basé sur la PCR en 1 jour pour l'expression de protéines de disulfide
Génération d'un modèle linéaire rapide pour le test fonctionnel des fragments d'anticorps (Fab, scFv) et protéines liées par disulfides
Introduction d'une balise d'affinité pour la purification de protéines
Introduction d'une séquence de peptides de signaux pour la translocation dans des microsomes
Compatible avec les kits de disulfide E. coli et d'insectes disulfides
Étiquette His-Tag RTS 100 E. coli LinTempGenSet: générez des modèles linéaires pour le dépistage rapide et l'optimisation de l'expression des protéines portant des étiquettes 6×His
Génération rapide de modèles sans clonage
Contient tous les éléments régulateurs avec un espacement optimal
Créez des modèles avec étiquette 6×His à terminal N ou C
Le produit primaire de la PCR peut aussi être cloné en vecteurs pIVEX
Pour une utilisation avec le kit RTS 100 E. coli HY
Ensemble RTS LinTempGen au germe de blé, étiquette His6-tag: générez des modèles linéaires pour le dépistage rapide et l'optimisation de l'expression des protéines étiquetées 6×His
Créez rapidement des constructions d'expression linéaire
Espacement optimisé des éléments de régulation eucaryotes
Gagnez du temps; aucun clonage laborieux
Tirez parti du positionnement flexible de l'étiquette 6×His
Commander maintenant
COMMANDE
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité