Base materials for microbiology media
Fournisseur: Roth Carl
2363.2 5210.2 8952.2 2363.1 2363.3 2365.1 2365.2 2365.3 2366.1 2366.2 2366.3 A157.1 A157.2 AE41.1 8952.1 8952.3 8986.1 8986.2 8986.3 2363.5 8986.4
ROTH2363.2EA 179 EUR InStock
ROTH2363.2 ROTH5210.2 ROTH8952.2 ROTH2363.1 ROTH2363.3 ROTH2365.1 ROTH2365.2 ROTH2365.3 ROTH2366.1 ROTH2366.2 ROTH2366.3 ROTHA157.1 ROTHA157.2 ROTHAE41.1 ROTH8952.1 ROTH8952.3 ROTH8986.1 ROTH8986.2 ROTH8986.3 ROTH2363.5 ROTH8986.4
Base materials for microbiology media
Milieux pour microbiologie Matières premières de microbiologie
Peptone from soya beans is gained from papainic digestion of soya bean flour. Peptone tryptic digest is produced by proteolytic digestion of casein with trypsin-rich pancreas extract.
  • Granulated
  • Used for culture media, for fermentation and for the production of vaccines
  • Additive to nutrient media in the production of toxins, vaccins, enzymes and further biological products
  • Low-cost peptone
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité