L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Dehydrated media, Media fill
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
VG0200B VG0104B VG0104T
OXOIVG0200BEA 0 EUR InStock
OXOIVG0200B OXOIVG0104B OXOIVG0104T
Dehydrated media, Media fill
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
A gamma-irradiated cold filterable vegetable peptone broth suitable for microbiological media fill trials (MFT) in the pharmaceutical industry. Cold Filterable Vegetable Peptone Broth (cfVPB) is a highly nutritious,
general purpose medium which supports the growth of a wide range of bacteria, yeasts and moulds.
  • Easy to use
  • Convient
  • Animal free
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité