Wipe rolls, Multitex® DR
Fournisseur: ZVG
Multitex®
115-2743EA 85 EUR InStock
115-2743
Wipe rolls, Multitex® DR
Lingettes Chiffons nettoyants réutilisables Chiffons pour applications générales
These reusable wipes made from viscose fleece are suitable for disinfecting and cleaning applications. They are intended to be used with the Wiper Bowl® Safe and Clean dispenser bucket.
  • Perforated roll
  • Tear-resistant
  • Highly absorbent and lint-free
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité