L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Mobile sumps for storage containers
Fournisseur: asecos
23041 23042
MSGA23041EA 433 EUR InStock
MSGA23041 MSGA23042
Mobile sumps for storage containers
Stockage des fûts
Painted or galvanised steel.
  • Easy to move by 2 swivel and 2 fixed wheels and push bar
For the storage of flammable and water hazardous liquids.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité