Beakers, with handle, porcelain
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
47020030 47020066 47020048 47020024 47020060
HECH47020030EA 34.9 EUR InStock
HECH47020030 HECH47020066 HECH47020048 HECH47020024 HECH47020060
Beakers, with handle, porcelain
Béchers
Porcelain, glazed white.
  • Exceptional chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Robust, heavy construction
Cylindrical, with spout. With very easy-to-read, internal graduations.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité