PAR test agar
Fournisseur: Liofilchem
LIOF11200EA 84.7 EUR InStock
LIOF11200
PAR test agar
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Medium with spores of Geobacillus stearothermophilus subsp. calidolactis for residual antibiotic detection in biological liquids.
  • For milk, blood and urine
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité