Station de nettoyage oculaire, QuickSafe® industrie chimique
Fournisseur: Plum Safety
QuickSafe®
118-0379EA 138 EUR InStock
118-0379
Station de nettoyage oculaire, QuickSafe® industrie chimique
Matériel de premiers secours Stations et douches pour le lavage oculaire
Cette station pour fixation murale est conçue en plastique résistant aux chocs et équipée d'un couvercle transparent. Elle est spécialement dédiée à une utilisation dans l'industrie chimique, les laboratoires et autres entreprises où les employés sont en contact étroit avec les acides et les alcalis.
  • Inclus une solution de nettoyage oculaire Duo pour rincer les deux yeux
  • Armoire à peine plus grande qu'une feuille de papier A3
  • Fournie avec instructions et fixations pour montage mural.
Contenus :
1 × solution pour douche oculaire Plum Duo de 500 ml
1 × solution à pH neutre de 200 ml
1 × solution à pH neutre Duo de 500 ml
5 × ampoules de lavage oculaire QuickRinse (20 ml)
1 × recharge de pansements élastiques QuickFix
L×P×H : 253×92×430 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité