Tissue grinders, Pellet Pestle®, KIMBLE®
Fournisseur: DWK Life Sciences
SP749515-0000 SP749516-0500
SCERSP749515-0000EA 187 EUR InStock
SCERSP749515-0000 SCERSP749516-0500
Tissue grinders, Pellet Pestle®, KIMBLE®
Homogénéisateurs Broyeurs pour tissus
Pellet pestles with a stainless steel shaft/CTFE tips.
  • Reusable pellet pestles for microcentrifuge and centrifuge tubes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité