L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Burner, Teclu
Fournisseur: R L ENTERPRISES
4010 4010/1 4010/2
RLAA4010EA 104 EUR InStock
RLAA4010 RLAA4010/1 451-0042
Burner, Teclu
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
The burner is constructed with a gas control needle valve. Specially designed conical mixing chamber is incorporated, which allows the burner to give off a very hot flame.
  • Suitable for glass work and soldering
  • Gas and air mixing is regulated by adjusting the knurled wheel below the tube
Height: 145 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité