Heating oil cans, with sieve
Fournisseur: Hünersdorff
HUEN821200EA 42.1 EUR InStock
HUEN821200
Heating oil cans, with sieve
Flacons Bonbonnes
This oil can, made of HDPE, grey, could be used in industry, workshop and household.
  • Have a sieve insert at the filling opening
  • With screw cap at the outlet
  • Resistant to oil, diesel, petrol and diluted acids
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité