Crimp/snap top vials, Target® Snap-It™
Fournisseur: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
C4011-73 C4011-LV2W
NSCAC4011-73EA 95.1 EUR InStock
NSCAC4011-73 NSCAC4011-LV2W
Crimp/snap top vials, Target® Snap-It™
Fioles
These vials are made of superior quality 33 expansion borosilicate clear glass.
  • Wide opening, easier to fill and provides larger target area
  • Fits autosamplers that accomadates vials with 12×32 mm
  • Can be used with snap caps or aluminium crimp seal closures
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité