Portoirs pour tubes à centrifuger, flottant, SCIENCEWARE®
Fournisseur: Bel-Art
Scienceware®
BELAF188450080EA 66.3 EUR InStock
BELAF188450080
Portoirs pour tubes à centrifuger, flottant, SCIENCEWARE®
Portoirs Tube Racks
PP, blanc
  • Durable et résistant à la corrosion
  • Transport et empilage facilité
  • Travail sur la paillasse, flottent dans le bain-marie
Ce portoir flottant ouvert permet un contact maximal des tubes avec l'eau et une meilleure circulation du bain d'eau autour des tubes, ce qui permet un contrôle avancé de la température des échantillons.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité