Bulk packing material for preparative HPLC columns, SepTech™ C18 reverse phase media
Fournisseur: VARIAN
A80600100G A8060001KG A8150001KG A81500100G
VARIA80600100GEA 1020 EUR InStock
VARIA80600100G VARIA8060001KG VARIA8150001KG VARIA81500100G
Bulk packing material for preparative HPLC columns, SepTech™ C18 reverse phase media
Sorbants pour chromatographie Sorbants HPLC
SepTech™ C18 bulk media, designed for high performance separations at high capacity. The two pore sizes, 60 Å and 150 Å, have been optimised to give high capacity for small molecules and larger natural molecules and peptides, respectively.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité