Lumitester™ PD-30
SCIL1402653EA 1460 EUR InStock
SCIL1402653
Lumitester™ PD-30
Le Lumitester™ PD-30 mesure l'état d'hygiène d'un endroit en quelques secondes, les micro-organismes ou résidus organiques sont détectés directement sur site. Instrument très compact et léger, 235 g (pile et sac inclus). Prélevez et mesurez, c'est tout. La durée de la mesure est de 8 secondes seulement. Détecte toutes les contaminations de substances organiques. Idéal pour contrôler la propreté des lieux de production et vérifier l'hygiène des cuisines. La qualité du nettoyage est évaluée sur le site, ce qui permet d'éviter des procédures de re-nettoyage correctrices. Cette surveillance fiable des liquides, des surfaces sèches et humides augmente la sensibilité du système de mesure ATP et AMP breveté. Les mesures s'effectuent en RLU (unités de lumière relative), le transfert de données sur PC via un port USB avec l'évaluation des données graphiques et documentation des résultats. Affichage en 8 langues différentes, programme de compensation de la température pour des mesures stables entre 10 et 40 °C, valeurs limites paramétrables pour autoriser les points de contrôle de surveillance individuels et le renvoi du périphérique pour ré-étalonnage certifié à des fins d'audit. Le logiciel basé sur Excel bénéficie d'une utilisation internationale agréable et est simple d'utilisation. 2 000 espaces de stockage, 200 modes, étalonnage automatique et contrôle de la propreté interne de la chambre de mesure. Marquage CE et conformité à la norme ISO 9001.
LuciPac Pen / Lucipac Pen AQUA : tampons incassables, scellés qui conviennent pour les liquides, les surfaces sèches et humides. Les tampons peuvent être retirés individuellement du conditionnement refermable (5×20 tampons) et sont très stables à température ambiante (durée de conservation allant jusqu'à un an à des températures comprises entre 2 °C et 8 °C). La mesure simultanée brevetée AMP et ATP apporte une sensibilité optimale. Enzymes avec tolérance contre les détergents : pas d'inhibition provoquée par des résidus d'agent de nettoyage.
  • Fonctionnement extrêmement simple et sûr
  • Mesure ATP et AMP simultanée brevetée pour une plus grande sensibilité
  • Luciférase avec tolérance contre les détergents et brevetée pour des résultats corrects
  • La technologie de circulation brevetée augmente la stabilité de la luminescence et de prolonge le signal
  • Méthode de mesure extrêmement rapide et précise
Information de livraison: Lumitester™ PD-30 est fourni avec un sac de transport, un support, 2 piles alcalines, une brosse de nettoyage, du ruban adhésif, des instructions rapides, le CD-ROM avec logiciel d'évaluation PC.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité