Portoirs pour tubes à essais, Switch-Grid, Scienceware®
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F187450045 F187450011 F187450014
212-0691EA 48.1 EUR InStock
212-0691 212-0687 212-0690
Portoirs pour tubes à essais, Switch-Grid, Scienceware®
Portoirs Tube Racks
Polyoxyméthylène, coloré.
  • Les tubes à essais de 10 à 30 mm de diamètre s'adaptent aux 5 inserts de grille à code couleur
  • Le portoir à trois niveaux maintient les tubes fermement en place
  • Ses pieds en caoutchouc l'empêchent de glisser sur la paillasse et permettent également de l'empiler de manière sécurisée lors du stockage
  • Peut être nettoyé avec un détergent doux, de l'éthanol ou de l'alcool isopropylique
L'innovant portoir à cadre divisé contient jusqu'à deux tailles différentes de tubes dans le même châssis et permet aux utilisateurs de passer rapidement d'une grille à l'autre afin de s'adapter à d'autres tailles si besoin. Son cadre et ses grilles en polyoxyméthylène résistant aux produits chimiques peuvent être nettoyés avec un détergent doux, de l'éthanol ou de l'alcool isopropylique.
Informations de commande: chaque châssis du portoir comprend un ensemble de grilles en une seule taille. Des jeux de grilles dans d'autres formats doivent être commandés séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité