Filtres à gaz en ligne
Fournisseur: PerkinElmer
PERCN9301178EA 443 EUR InStock
PERCN9301178
Filtres à gaz en ligne
Filtres Filtres à gaz
Ce filtre en ligne élimine l'humidité, l'huile et les particules des sources d'alimentation en gaz. Il se compose d'un tamis moléculaire et d'un indicateur dans un tube en acrylique transparent. Le drierite change de couleur lorsqu'il est soumis à une faible humidité relative, indiquant que le remplissage doit être changé.
  • Le filtre à grande capacité nécessite moins de changements de filtre
  • Améliore la stabilité de la ligne de base et les résultats chromatographiques
Pression max. : 6,89 bars
Dimensions (L×H) : 57×432 mm avec raccords 3,18 mm
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité