Deep well plates, 96-well, PP, MegaBlock®
Fournisseur: SARSTEDT
82.1971.002 82.1972.002
SARS82.1971.002EA 132.28 EUR InStock
SARS82.1971.002 SARS82.1972.002
Deep well plates, 96-well, PP, MegaBlock®
Microplaques Microplaques deepwell
PP. The 96-well, 1,2/2,2 ml MegaBlock® meets all important requirements for automated sample processing or storing large quantities of backup samples.
  • Each well 100% leakproof tested
  • Suitable for DNA isolation, enzyme assays and tissue culture applications
  • Ideal for longterm storage of pharmaceutical samples
  • Solvent resistant to DMSO
  • Round bottom wells
  • Alphanumeric coding for easy identification
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité