Vial racks, for Cetac autosampler
Fournisseur: PerkinElmer
N0774085 N0777154 N0777298
PERCN0774085EA 535 EUR InStock
PERCN0774085 PERCN0777154 PERCN0777298
Vial racks, for Cetac autosampler
Portoirs Portoirs pour flacons de chromatographie
These polypropylene racks accommodate 40 headspace auto-sampler vials.
  • Autoclavable and stackable
  • Good chemical and temperature resistance
  • Features end plates for labeling and numbering for tube identification
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité