Syringe guides
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
14806 14906
HAMI14806EA 60 EUR InStock
HAMI14806 HAMI14906
Syringe guides
Seringues Seringues de chromatographie
The syringe guide is a plunger support device. It is compatible with the 700, 1700 and 7000 series syringes. With only two guide arms the syringe guide protects the plunger from damage but should not be used to improve accuracy and precision.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité