Colonnes capillaires, DB-EUPAH
Fournisseur: Agilent
121-9627 122-96L2
HEWL121-9627EA 785 EUR InStock
HEWL121-9627 HEWL122-96L2
Colonnes capillaires, DB-EUPAH
Colonnes pour chromatographie
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont des composés chimiques comprenant des noyaux aromatiques fusionnés qui se sont formés pendant la combustion incomplète de matières organiques.
  • Avec un excellent rapport signal-bruit
  • Dimensions de colonne optimisées pour de meilleures performances
  • Grande résolution des isomères critiques
  • Bonne stabilité thermique
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité