UV spectrometer
Fournisseur: Didalab
DIDAPOD010045EA 2270 EUR InStock
DIDAPOD010045
UV spectrometer
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
Versatile spectrometer, which can observe the spectrum of any light source: Specific wavelengths, continuous (sunlight, incandescent lamps, candles) and fluorescent spectra.
  • Intuitive software
  • High resolution
  • Spectrum displayed in colour on a computer in less than one second
The optical fiber guides light from the source to the spectrometer can measure emission, absorption and transmission, as well as carry out kinetics measurements.
Information de livraison: Supplied with a two metre optical fiber cable (50 µm) and USB cable.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité