Gants industriels, HyFlex® 11-423/11-427
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
11-423/7 11-423/8 11-423/11 11-423/10 11-423/9 11-427/8 11-427/7 11-427/9 11-427/10 11-423/6
112-4913EA 133 EUR InStock
112-4913 112-4914 112-4912 112-4911 112-4915 112-4918 112-4917 112-4919 112-4916 ANSE11-423/6
Gants industriels, HyFlex® 11-423/11-427
Gants
Ces gants tricotés sans couture sont fabriqués avec des fibres hautes performances et haute visibilité, à l'aide de la technologie Intercept™. Ils sont dotés d'un revêtement en PU/nitrile à base d'eau trempé aux ¾ ou d'un revêtement des paumes.
  • Revêtement à base d'eau innovant et respectueux de l'environnement
  • Sans silicone ni DMF
  • Traitement hydrofuge et oléofuge sur la doublure et le revêtement
  • Bonne résistance à l'abrasion et aux coupures
  • Résistance thermique jusqu'à 100 °C
  • Avec bouton dont la couleur (orange) indique le niveau de coupure : 1 (vert), 3 (orange), 5 (rouge)
  • Certifiés Oeko-Tex®
Pour une utilisation dans l'aéronautique, l'assemblage de pièces métalliques et de produits blancs, les travaux de finition et la fabrication du verre, ainsi que pour la découpe de petites pièces sèches ou légèrement huileuses.
Certifications: EN 388:2016 (4X32B), EN 407 (X1XXXX) ; Cat. II
Conviennent à la manipulation de denrées alimentaires.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité