L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Filter plates, 850-DS 8-channel, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
7707-3100 7707-3000 7707-3200 7707-3300 7707-3400 7707-3500 7707-3600 7707-3700 7707-3800 7707-3900
WHAT7707-3100EA 703 EUR InStock
WHAT7707-3100 WHAT7707-3000 WHAT7707-3200 WHAT7707-3300 WHAT7707-3400 WHAT7707-3500 WHAT7707-3600 WHAT7707-3700 WHAT7707-3800 WHAT7707-3900
Filter plates, 850-DS 8-channel, Whatman™
Microplaques Plaques de filtration
Whatman™ 850-DS 8-channel filter plates are specifically designed for use with the Agilent™ 850-DS Dissolution Sampling Station.
  • Automated processing of up to 8 samples simultaneously
  • Saves time
  • Eliminate errors associated with manual sampling
Developed in conjunction with Agilent™, Whatman™ 850-DS 8-channel filter plates increase productivity by allowing reliable alignment of the liquid path and reducing the risk of jamming or leaks that may occur with other dissolution sample preparation systems.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité