Bottle top dispenser, Calibrex™ organo 525
Fournisseur: SOCOREX ISBA
525.025 525.050 525.100 525.025FC 525.050FC 525.100FC 525.001 525.001FC 525.002.5 525.002.5FC 525.005 525.005FC 525.010 525.010FC
613-5976EA 494 EUR InStock
613-5976 613-5978 613-5980 613-5977 613-5979 613-5981 613-5968 613-5969 613-5970 613-5971 613-5972 613-5973 613-5974 613-5975
Bottle top dispenser, Calibrex™ organo 525
Distributeurs pour flacons
Robust dosing instruments with excellent chemical resistance, high performance and simplified maintenance for safe and reproducible distribution ranging from 0,1 to 100 ml.
  • Ground glass or ceramic plunger for organic and non-crystallizing acid and base solutions
  • QR coded chemical compatibility
  • Integrated calibration key
  • Quick disassembling, no tool required
  • Autoclavable at 121 °C fully assembled
Flow control stopcok available, for priming without reagent loss or contamination, with locking position for safe dispenser transportation. Screw-locking stopper.
Certifications: Individual QC certificate according ISO 8655.
Information de livraison: Supplied with 45 mm base thread, 120 mm delivery jet and stopper, 350 mm feed tube, alternative screw-type volume setting button, three bottle neck adapters (32, 38 and 40 mm), QC certificate and operating instructions. Optional extended delivery jet (150 mm) available as accessory.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité