Volumetric flasks, class A, white markings, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
2.37407 2.37403 2.37404 2.37406 2.37408 2.37409 2.37410 2.37405 2.37402 2.37411 2.37401
BRND2.37407EA 71.3 EUR InStock
BRND2.37407 BRND2.37403 BRND2.37404 BRND2.37406 BRND2.37408 BRND2.37409 BRND2.37410 BRND2.37405 BRND2.37402 BRND2.37411 BRND2.37401
Volumetric flasks, class A, white markings, BLAUBRAND®
Ballons Fioles jaugées
Borosilicate glass 3.3, amber, with PP stopper.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Marks and inscriptions in high contrast white enamel
  • Marquage DE-M
  • Total order from one batch, supplied with batch certificate
*Wide neck.
Certifications: DIN EN ISO 1042
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité