Graduated pipettes, BLAUBRAND®, type 3, Class AS, total delivery (one batch)
Fournisseur: Brand
BLAUBRAND®
BRND2.27706EA 84.3 EUR InStock
BRND2.27706 BRND2.27715 BRND2.27705 BRND2.27713 BRND2.27714 BRND2.27711 BRND2.27712 BRND2.27710 BRND2.27709
Graduated pipettes, BLAUBRAND®, type 3, Class AS, total delivery (one batch)
Pipettes Pipettes graduées
AR-Glas®.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex); type 3: Zero on top
  • Marks and inscriptions in high contrast blue enamel
  • Waiting time 5 seconds
  • All supplied pipettes come from one batch for statistical testing equipment monitoring
  • Supplied with batch certificate
Length: 360 ±10 mm except for 25 and 50 ml pipettes: 450 ±10 mm.
Certifications: DIN EN ISO 835. DE-M marking.
Attention: * With cotton plug end
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité