Semi-microbalances, série Explorer®
Fournisseur: OHAUS
30139517 30139515 30139516 30139518 30139519 30218998 30218999 30219000 30219001 30219002
611-3321EA 7940 EUR InStock
611-3321 611-3319 611-3320 611-3322 611-3323 611-3312 611-3313 611-3314 611-3315 611-3316
Semi-microbalances, série Explorer®
Balances
These semi-microbalances have been designed and built for sophisticated professional weighing applications where the user requires extreme accuracy.
  • 'High Speed Single Module' weighing cell delivers ultra-fast stabilisation times typically ≤3 seconds for 0,1 mg and ≤8 seconds for 0,01 mg
  • Intuitive software with an icon-based colour touch screen display
  • AutoCal™ automatic internal calibration which uses two internal weights to perform a linear calibration
  • Save data to USB
  • Four touchless sensors allow the operator to perform common functions and commands with a swipe of the hand
  • Choice of anti-static glass draft shield with flip-top door, or Auto-Door - automatic draft shield doors for access to chamber without the need to touch the doors, minimising unwanted vibration
  • Built-in ioniser with Auto-Door models
  • LIMS compatibility
Une fonction de gestion utilisateur fournit des profils pour un administrateur et cinq autres utilisateurs, ainsi qu'un indicateur de poids d'échantillon minimal et une horloge en temps réel pour la collecte des données de BPL/BPF.
Informations de commande: Une sélection de balances OIML agréées CE notées M (par ex. EX125DM) est également disponible. Pour une gamme complète d'accessoires pour les semi-microbalances Explorer®, contactez votre agence VWR.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité