VWR®, Plaques pour inserts de culture cellulaire, PC
Fournisseur: VWR Collection
734-2715EA 205 EUR InStock
734-2715 734-2716 734-2717 734-2720 734-2721 734-2722 734-2726 734-2727 734-2728 734-2731 734-2732 734-2733 734-2737 734-2738 734-2739 734-2742 734-2743 734-2744 734-2745
VWR®, Plaques pour inserts de culture cellulaire, PC
Microplaques Inserts pour plaques de cultures
En PS, stériles, avec couvercle. Ces plaques à insert sont dotées d’une fine membrane en polycarbonate, semi-transparente, avec des tailles de pores de 0,1 à 12,0 μm.
  • Traitement pour une adhérence cellulaire optimale
  • Assemblées avec les plaques à puits
  • Résistent à la plupart des agents de fixation et de coloration
  • Apyrogènes
  • Stérilisation par faisceau d'électrons
Plage de température: –20 à +50 °C.
Certifications: ISO 9001, ISO 13485
Conditionnement: Conditionnées individuellement en PET recyclable.
Attention: Les inserts ne sont pas autoclavables.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité