L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Dropping pipettes
Fournisseur: SciLabware
SBD050 SBD100 SBD250
BIBBSBD050EA 90.9 EUR InStock
BIBBSBD050 BIBBSBD100 BIBBSBD250
Dropping pipettes
Pipettes Pipettes Pasteur
Soda-lime glass.
  • With integral ground glass cone on pipette
  • Supplied with rubber teats
  • Bottles available separately
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité