Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KIN Rabbit Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPA2238EA 550 EUR InStock
BSBTPA2238
Anti-KIN Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for DNA/RNA-binding protein KIN17(KIN) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.

DNA/RNA-binding protein KIN17, also known as BTCD or KIN17 is a protein that in humans is encoded by the KIN gene. This gene is mapped to 10p14. The protein encoded by this gene is a nuclear protein that forms intranuclear foci during proliferation and is redistributed in the nucleoplasm during the cell cycle. Short-wave ultraviolet light provokes the relocalization of the protein, suggesting its participation in the cellular response to DNA damage. Originally selected based on protein-binding with RecA antibodies, the mouse protein presents a limited similarity with a functional domain of the bacterial RecA protein, a characteristic shared by this human ortholog. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: KIN
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité