Anti-SynCAM Rabbit Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPA2294EA 550 EUR InStock
BSBTPA2294
Anti-SynCAM Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Cell adhesion molecule 1(CADM1) detection. Tested with WB in Human, Mouse, Rat.
Reconstitute with distilled water
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: SynCAM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-Terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité