Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Kv1.1 potassium channel Rabbit Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPA2296EA 550 EUR InStock
BSBTPA2296
Anti-Kv1.1 potassium channel Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Potassium voltage-gated channel subfamily A member 1(KCNA1) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.

Potassium voltage-gated channel subfamily A member 1, also known as Kv1.1, is a shaker related voltage-gated potassium channel that in humans is encoded by the KCNA1 gene. It is mapped to 12p13.32. The protein functions as a potassium selective channel through which the potassium ion may pass through in consensus with the electrochemical gradient. The N-terminus of the channel is associated with beta subunits that can modify the inactivation properties of the channel as well as affect expression levels. The C-terminus of the channel is complexed to a PDZ domain protein that is responsible for channel targeting.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: Kv1.1 potassium channel
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité