Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UBE2I/UBC9 Rabbit Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPA2258EA 550 EUR InStock
BSBTPA2258
Anti-UBE2I/UBC9 Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for SUMO-conjugating enzyme UBC9(UBE2I) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.

Reconstitute with distilled water

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Type: Primary
Antigen: UBE2I
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité