Anti-Connexin 45/GJA7 Rabbit Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPA2206EA 579 EUR InStock
BSBTPA2206
Anti-Connexin 45/GJA7 Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Gap junction gamma-1 protein(GJC1) detection. Tested with WB in Human, Mouse, Rat.
Reconstitute with distilled water
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: Connexin 45/GJA7
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité