Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VIM Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPB9359EA 550 EUR InStock
BSBTPB9359
Anti-VIM Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Vimentin(VIM) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

VIM(vimentin) is also known as HEL113 or CTRCT30. This gene encodes a member of the intermediate filament family. Intermediate filamentents, along with microtubules and actin microfilaments, make up the cytoskeleton. The protein encoded by this gene is responsible for maintaining cell shape, integrity of the cytoplasm, and stabilizing cytoskeletal interactions. It is also involved in the immune response, and controls the transport of low-density lipoprotein (LDL)-derived cholesterol from a lysosome to the site of esterification. It functions as an organizer of a number of critical proteins involved in attachment, migration, and cell signaling. Mutations in this gene causes a dominant, pulverulent cataract.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for Vimentin is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: RBP4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope: Yes
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité